Learn More
OMD Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530977
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13495477
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (83%), Rat (82%), Bovine (83%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
OMD Polyclonal antibody specifically detects OMD in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OMD
Polyclonal
Unconjugated
OMD
Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin; KSPG osteomodulin; Omd; OSAD; Osteoadherin; osteoadherin proteoglycan; osteomodulin; SLRR2C; UNQ190/PRO216; UNQ190/PRO216SLRR2C
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4958
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q99983
OMD
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 260 of Human OMD