Learn More
Neisseria meningitidis Orf1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA119444
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11562062
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Western Blot: Reducing conditions.
Neisseria meningitidis Orf1 Polyclonal antibody specifically detects Neisseria meningitidis Orf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Neisseria meningitidis Orf1
Polyclonal
Unconjugated
Meningococcus
Slices containing purified FrpD250-6xHis-tagged protein were excised from 10% SDS-PAGE gels, grinded, mixed with 1 mg/ml of aluminum hydroxide in PBS.
100 μg
Primary
4° C, do not freeze
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Bacteria