Learn More
P-Cadherin Mouse, Unlabeled, Clone: 56, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Antigen P-Cadherin
Klon 56
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610227
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15815349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610228
150 μg
545.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cadherins are a family of transmembrane glycoproteins involved in the Ca2+-dependent cell-cell adhesion that occurs in many tissues. Cadherins are similar in their domain structure, Ca2+ and protease sensitivity, and molecular weight. However, these proteins have distinct tissue expression patterns and immunological reactivities. P-Cadherin is localized in placenta while E-Cadherin and N-Cadherin are found in epithelial and neural tissues, respectively. P-Cadherin is an 829 amino acid polypeptide with a putative signal peptide and precursor region, an extracellular domain containing several internal repeats, and a highly hydrophobic transmembrane region. The cytoplasmic domain provides a link to the cytoskeleton through the associated catenin proteins.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
P-Cadherin
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
56
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.