Learn More
p190 Mouse, Unlabeled, Clone: 30, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen | p190 |
---|---|
Klon | 30 |
Konzentration | 250μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15875289
|
BD Biosciences
610149 |
50 μg |
330.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15885289
|
BD Biosciences
610150 |
150 μg |
610.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GTPase activating proteins (GAPs) stimulate the GTP-hydrolyzing activity of GTPases, such as p21[ ras]. Ras-GAP (120kDa) is perhaps the best characterized GAP. p190 is a Ras-GAP associated protein that is tyrosine phosphorylated in transformed and growth factor-stimulated cells. Ras-GAP and p190 are targets of oncoproteins and growth factor receptors. Recombinant p190 enhances GTPase activity of the rho family of GTPases. The complete sequence of p190 exhibits three major regions: an N-terminal region with homology to all GTPases, a middle region homologous to transcriptional repressors, and a C-terminal region the is similar to n-chimerin and other small GTPases.
Spezifikation
p190 | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
30 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Canine, Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.