Learn More
p300 Monoclonal Antibody (RW105), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA116622
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11558273
  • 520.00 € / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: HeLa nuclear extract.
p300 Monoclonal antibody specifically detects p300 in Human, Mouse, Mustelid, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunomicroscopy, Immunoprecipitation, In vitro Assay, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p300
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
B2RWS6, Q09472
EP300
Fusion protein containing residues 1572-2371 of human KAT3B/p300.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Mustelid, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG1 κ
ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunomicroscopy, Immunoprecipitation, In vitro Assay, Western Blot
RW105
Unconjugated
EP300
A430090G16; A730011L11; E1A binding protein p300; E1A-associated protein p300; E1A-binding protein, 300kD; Ep300; Histone acetyltransferase p300; Histone butyryltransferase p300; Histone crotonyltransferase p300; KAT3B; P300; p300 HAT; Protein propionyltransferase p300; RSTS2
Mouse
Protein G
RUO
170915, 2033, 328572
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles