Learn More
NGFR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSP00004W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544873
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 100 μL of distilled water.
Spezifikation
Spezifikation
NGFR
Polyclonal
NGFR
Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, Gp80-LNGFR, p75 ICD, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, p75, LNGFR, p75NTR, RNNGFRR, CD271, p75, p-75
Sheep
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
P08138, P07174
NGFR
A synthetic peptide from the extracellular domain of human p75NTR
RUO
24596, 4804
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized