Learn More
PEA15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543145
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15525902
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DLLTMVVDYR TRVLKISEED ELDTKLTRIP SAKKYKDIIR QPSEEEIIKL Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%
PEA15 Polyclonal antibody specifically detects PEA15 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PEA15
Polyclonal
Unconjugated
PEA15
15 kDa phosphoprotein enriched in astrocytes; astrocytic phosphoprotein PEA-15; HMAT1; homolog of mouse MAT-1 oncogene; HUMMAT1H; mammary transforming gene 1; mammary transforming gene 1, mouse, homolog of; MAT1; MAT1H; OTTHUMP00000029887; Pea15; PEA-15; Pea15a; PED; phosphoprotein enriched in astrocytes 15; phosphoprotein enriched in astrocytes 15A; phosphoprotein enriched in diabetes; Pkcs15; proliferation and apoptosis adaptor protein 15
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
8682
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q15121
PEA15
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PEA15