Learn More
Phospho-Caspase 9 (Ser196) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512558
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10687990
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-Caspase 9 (Ser196) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-Caspase 9 (Ser196) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-Caspase 9 (Ser196)
Polyclonal
Unconjugated
CASP9
25 kDa caspase-9 dominant negative protein; AI115399; APAF3; APAF-3; apoptotic protease activating factor 3; apoptotic protease MCH-6; Apoptotic protease-activating factor 3; AW493809; cas9; CASP 9; CASP9; CASP-9; Casp9_v1; Casp-9-CTD; caspase 9; caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 9, apoptosis-related cysteine protease; Caspase9; caspase-9; caspase-9 dominant negative form; Caspase-9 precursor; Caspase-9 subunit p10; Caspase-9 subunit p35; CASPASE-9c; caspase-9-carboxyl-terminal divergent; CTD; Ice-Lap6; ICE-like apoptotic protease 6; Mch6; OTTHUMP00000002324; PPP1R56; protein phosphatase 1, regulatory subunit 56; RNCASP9; RP11-265F14.3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
842
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P55211
CASP9
KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S196 of human caspase 9
400 μL