Learn More
PIG3 Monoclonal Antibody (10A2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA112548
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11538153
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is Jurkat cell lysate.
PIG3 Monoclonal antibody specifically detects PIG3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PIG3
Monoclonal
Unconjugated
TP53I3
p53-induced gene 3 protein; PIG3; quinone oxidoreductase homolog; quinone oxidoreductase PIG3; Quinone oxidoreductase-like protein 2; RGD1304982; TP53I3; tumor protein p53 inducible protein 3; Tumor protein p53-inducible protein 3
Mouse
Protein A/G
RUO
9540
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
10A2
PBS with 0.08% sodium azide
Q53FA7
TP53I3
Recombinant human PIG-3 protein.