Learn More
PINK1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11386743
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with human and mouse based on sequence homology.
PINK1 Polyclonal antibody specifically detects PINK1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PINK1
Polyclonal
Unconjugated
PINK1
1190006F07Rik; AU042772; AW557854; BRPK; FLJ27236; mFLJ00387; PARK6; PINK 1; Pink1; PINK-1; protein kinase BRPK; PTEN induced putative kinase 1; PTEN-induced putative kinase protein 1; Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
65018
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BXM7
PINK1
Synthetic peptide sequence (QGKAHLESRSYQEAQ) corresponding to the internal amino acids of PINK1