Learn More
Placental Alkaline Phosphatase Monoclonal Antibody (8B6.18), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA512694
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11364693
  • 469.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Placental Alkaline Phosphatase Monoclonal antibody specifically detects Placental Alkaline Phosphatase in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Placental Alkaline Phosphatase
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P05187
ALPP
HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
8B6.18
Unconjugated
ALPP
Alkaline phosphatase placental type; Alkaline phosphatase Regan isozyme; alkaline phosphatase, placental; alkaline phosphatase, placental type; alkaline phosphomonoesterase; ALP; Alp1; ALPP; AP-TNAP; DOA1; FLJ11281; FLJ40094; FLJ61142; FLJ93059; Germ-cell alkaline phosphatase; glycerophosphatase; HOPS; MGC161443; MGC167935; nagao Isozyme; P PLAP; PALP; PLA2P; PLAA; placental alkaline phosphatase 1; placental heat-stable alkaline phosphatase; PLAP; PLAP1; PLAP-1; rCG23846-like; Regan isozyme; TNAP; TNSALP
Mouse
Protein A
RUO
250
4° C