Learn More
Plasminogen Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA534677
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Recommended positive controls: Jurkat, Raji, K562, BCL-1, PC-12, Rat2, human plasma, mouse plasma, rat plasma. Predicted reactivity: Rat (80%), Dog (81%), Pig (80%), Rhesus Monkey (93%), Bovine (81%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Plasminogen Polyclonal antibody specifically detects Plasminogen in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.Spezifikation
Plasminogen | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PLG | |
Ab1-346; Activation peptide; AI649309; angiostatin; DKFZp779M0222; Pg; plasmin; plasmin heavy chain A; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B; plasminogen; PLG; RP1-81D8.1 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
18815, 5340, 85253 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.18 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7 | |
P00747, P20918, Q01177 | |
PLG | |
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 84 and 434 of Plasminogen (Uniprot ID#P00747) | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
- Plasminogen Antibody
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glycerol