Learn More
Platelet Monoclonal Antibody (AIP21), FITC, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15384171
  • 195.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Platelet Monoclonal antibody specifically detects Platelet in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Platelet
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
Rat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Antibody
IgM
Flow Cytometry
AIP21
FITC
Thrombocytes
Mouse Platelets
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.