Learn More
Plexin-A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517147
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11501621
  • 420.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
Plexin-A1 Polyclonal antibody specifically detects Plexin-A1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Plexin-A1
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q9UIW2
PLXNA1
Synthetic peptide surrounding Gln1875 of human Plexin A1
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
PLXNA1
2600013D04Rik; Kiaa4053; mKIAA4053; NOV; NOVP; Plex 1; PlexA1; plexin 1; plexin A1; plexin-1; plexin-A1; PLXN1; Plxna1; RGD1560871; semaphorin receptor NOV
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
362398, 5361
-20°C