Learn More
PLXNC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15548222
  • 475.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse Plexin A1, A2, A3, recombinant human Plexin B1, B2, and D1 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
PLXNC1 Polyclonal antibody specifically detects PLXNC1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLXNC1
Polyclonal
Unconjugated
PLXNC1
2510048K12Rik; AW742158; CD232; CD232 antigen; plexin (semaphorin receptor); plexin C1; plexin-C1; PLXNC1; PLXN-C1; receptor for viral semaphorin protein; receptor for virally-encoded semaphorin; Vespr; VESPRplexin-C1; viral-encoded semaphorin protein receptor; virus-encoded semaphorin protein receptor
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
54712
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9QZC2
PLXNC1
CHO-derived recombinant mouse Plexin C1 Ala35-Thr950