Learn More
PLXND1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518349
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11326323
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine and porcine based on sequence homology.
PLXND1 Polyclonal antibody specifically detects PLXND1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
PLXND1
Polyclonal
Unconjugated
PLXND1
6230425C21Rik; b2b1863Clo; b2b553Clo; KIAA0620; MGC75353; PLEXD1; plexin D1; plexin-D1; Plxnd1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
23129
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y4D7
PLXND1
Synthetic peptide sequence (LAEPKKSHRQSH) corresponding to the internal amino acids of PLXND1