Learn More
S100A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA110878
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11525922
  • 473.00 € / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-10878 detects S100 alpha-1 (Calcium Binding Protein) from bovine and porcine. PA1-10878 has been successfully used in Western blot and immunohistochemistry applications. The PA1-10878 immunogen is Alum denatured porcine S100A1.
S100A1 Polyclonal antibody specifically detects S100A1 in Bovine, Porcine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A1
Polyclonal
Unconjugated
S100A1
AI266795; Protein S100-A1; S100; S100 alpha; S100 calcium binding protein A1; S100 calcium-binding protein A1; S-100 protein alpha chain; S-100 protein subunit alpha; S100 protein, alpha polypeptide; S100a; S100A1; S100-alpha
Sheep
Ammonium sulfate precipitation
RUO
106504218, 528735
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
∽1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
P02639
S100A1
Alum denatured porcine S100A1.
200 μL
Primary
Bovine, Porcine