Learn More
S100B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA175396
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11549030
  • 1908.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-75396 specifically detects S100B. PA1-75396 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75396 immunogen is Recombinant S100B.
S100B Polyclonal antibody specifically detects S100B in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
S100B
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P04271
S100B
Recombinant human S100B
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
Unconjugated
S100B
AI850290; Bpb; hypothetical protein LOC525716; NEF; protein S100-B; S100; S100 calcium binding protein B; S100 calcium binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S-100 calcium-binding protein beta subunit; S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain; S100 protein beta chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit beta; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100B; S100-B; S100beta; S100P
Sheep
Affinity chromatography
RUO
6285
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles