Learn More
STRAP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523165
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13207728
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STRAP Polyclonal antibody specifically detects STRAP in Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
STRAP
Polyclonal
Unconjugated
Strap
AW557906; C78091; C79202; MAP activator with WD repeats; MAWD; PT-WD; serine/threonine kinase receptor associated protein; Serine-threonine kinase receptor-associated protein; STRAP; UNR-interacting protein; UNRIP; WD-40 repeat protein PT-WD
Rabbit
Protein G
RUO
100067410, 11171, 20901, 486663, 510201
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% gelatin and 0.05% sodium azide
Q5E959, Q9Y3F4, Q9Z1Z2
Strap
A portion of amino acids 230-280 of human STRAP
100 μg
Primary
Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Non-human Primate