Learn More
SUGT1 Monoclonal Antibody (1A10), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA521189
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15578962
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: VVITLMIKNV QKNDVNVEFS EKELSALVKL PSGEDYNLKL ELLHPIIPEQ STFKVLSTKI EIKLKKPEAV RWEKLEGQGD VPTPKQFVAD VKNLYPSSSP YTRNWDKLVG
SUGT1 Monoclonal antibody specifically detects SUGT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SUGT1
Monoclonal
0.26 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
B0BN85, Q9CX34, Q9Y2Z0
SUGT1
SUGT1 (NP_006695, 151 a.a. ∽ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG3 κ
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
1A10
Unconjugated
SUGT1
2410174K12Rik; 40-6-3; Aa1114; LOC101122608; MGC137150 protein; Protein 40-6-3; Protein SGT1 homolog; putative 40-6-3 protein; Sgt1; SGT1 homolog, MIS12 kinetochore complex assembly cochaperone; SGT1, suppressor of G2 allele of SKP1; SGT1, suppressor of G2 allele of SKP1 (S. cerevisiae); SGT1B protein; SUGT1; suppressor of G2 allele of SKP1; suppressor of G2 allele of SKP1 homolog; suppressor of G2 allele of SKP1, S. cerevisiae, homolog of; suppressor of g2 allele of SKP1-like protein
Mouse
Affinity chromatography
RUO
10910, 290408, 67955
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles