Learn More
Sulfamerazine Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA175430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11509040
  • 502.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-75430 specifically detects Sulfamerazine. PA1-75430 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75430 immunogen is Sulphamerazine-BTG.
Sulfamerazine Polyclonal antibody specifically detects Sulfamerazine in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Sulfamerazine
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Sheep
purified
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
Unconjugated
C11H12N4O2S; Cremomerazine; Sulfamerazin; Sulfamethyldiazine; Sulphamerazine
Sulphamerazine-BTG