Learn More
SPT5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540709
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15554342
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: PYAAPSPQGS YQPSPSPQSY HQVAPSPAGY QNTHSPASYH PTPSPMAYQA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Rabbit: 100%; Zebrafish: 92%
SPT5 Polyclonal antibody specifically detects SPT5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SPT5
Polyclonal
Unconjugated
SUPT5H
AL033283; AL033321; AU019549; DRB sensitivity-inducing factor 160 kDa subunit; DRB sensitivity-inducing factor large subunit; DSIF large subunit; DSIF p160; etID10129.15; etID37101.15; fb37g01; fb95e05; fog; foggy; hSPT5; protein foggy; Spt5; SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit; SPT5H; suppressor of Ty 5; suppressor of Ty 5 homolog; suppressor of Ty 5 homolog (S. cerevisiae); Supt5; Supt5h; supt5h protein; Tat-cotransactivator 1 protein; Tat-CT1; Tat-CT1 protein; Transcription elongation factor SPT5; transcription elongation regulator FOGGY; wu:fb37g01; wu:fb95e05; wu:fc10f02
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
6829
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O00267
SUPT5H
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human SUPT5H