Learn More
Survivin Monoclonal Antibody (8E2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA511680
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11374493
  • 461.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MA5-11680 targets Survivin in ICC/IF and IHC (P) applications and shows reactivity with Human and Rat samples. The MA5-11680 immunogen is full length recombinant human survivin protein.
Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Survivin
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
O15392, Q9JHY7
Birc5
Full length recombinant human survivin protein
500 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG1 κ
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
8E2
Unconjugated
Birc5
AAC-11; AP14; Api4; apoptosis inhibitor 4; Apoptosis inhibitor survivin; baculoviral IAP repeat containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5 (survivin); baculoviral IAP repeat-containing protein 5; BIRC 5; BIRC5; EPR 1; EPR-1; Iap4; inhibitor of apoptosis; survivin; survivin variant 3 alpha; survivin40; SVV; TIAP
Mouse
Protein G
RUO
332, 64041
4° C