Learn More
SUSD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13414739
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%) Rat (94%).
SUSD2 Polyclonal antibody specifically detects SUSD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
SUSD2
Polyclonal
Unconjugated
SUSD2
BK65A6.2; SUSD2; Sushi domain (SCR repeat) containing; sushi domain containing 2; sushi domain-containing protein 2; testicular tissue protein Li 190
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56241
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9UGT4
SUSD2
Synthetic 17 amino acid peptide from internal region of human SUSD2.