Learn More
Synaptotagmin 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544986
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506752
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: AIGKIFVGSN ATGTELRHWS DMLANPRRPI AQWHSLKPEE EVDALLGKNK Sequence homology: Cow: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
Synaptotagmin 2 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 2
Polyclonal
Unconjugated
SYT2
CMS7; Inositol polyphosphate-binding protein; IP4-binding protein; mKIAA4194; MYSPC; R74640; RATSYNII; synaptotagmin 2; synaptotagmin I; synaptotagmin II; Synaptotagmin-2; SYNII; Syt2; SytII
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
127833
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N9I0
SYT2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human SYT2