Learn More
Synaptotagmin 1 Monoclonal Antibody (ASV48), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA125482
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11504952
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Possible positive controls for this product are rat brain tissue extract.
Synaptotagmin 1 Monoclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 1 in Bovine, Mouse, Non-human Primate, Rat, Shark samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 1
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with 0.1mM PMSF, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P21707, P46096, P48018
Syt1
Rat brain synaptic junction protein complexes.
100 μg
Primary
Bovine, Mouse, Non-human Primate, Rat, Shark
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
ASV48
Unconjugated
Syt1
AW124717; DKFZp781D2042; FLJ42519; G630098F17Rik; P65; SV DKFZp781D2042; SV SYT; svp65; Syb1; synaptotagmin 1; synaptotagmin 1 L homeolog; synaptotagmin 2; synaptotagmin I; synaptotagmin I protein; synaptotagmin I variant b; Synaptotagmin II; Synaptotagmin XI; synaptotagmin-1; Synaptotagmin-2; SYT; Syt1; syt1.L; SYT2; SytI; SytII; XELAEV_18022019mg
Mouse
Protein G
RUO
20979, 25716, 281511
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.