Learn More
Syntenin 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542592
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15515572
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VGIRRAEIKQ GIREVILCKD QDGKIGLRLK SIDNGIFVQL VQANSPASLV Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 92%
Syntenin 1 Polyclonal antibody specifically detects Syntenin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Syntenin 1
Polyclonal
Unconjugated
SDCBP
MDA9; MDA-9; melanoma differentiation associated protein-9; melanoma differentiation-associated protein 9; Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18; sb:eu862; Scaffold protein Pbp1; sdcbp; si:dkey-235k4.1; ST1; Sycl; syndecan binding protein; syndecan binding protein (syntenin); syndecan interacting protein; syndecan-binding protein; syndecan-binding protein 1; syntenin; syntenin 1; syntenin-1; syntenin-b; TACIP18; Unknown (protein for MGC:128349)
Rabbit
Protein A
RUO
6386
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O00560
SDCBP
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SDCBP