Learn More
TALDO1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513635
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10392370
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TALDO1 Polyclonal antibody specifically detects TALDO1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TALDO1
Polyclonal
Unconjugated
TALDO1
dihydroxyacetone transferase; glycerone transferase; TAL; TALDO; TALDO1; TALDOR; TALH; TAL-H; testicular secretory protein Li 56; transaldolase; transaldolase 1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
6888
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P37837
TALDO1
KLH conjugated synthetic peptide between 186-215 amino acids from the central region of human TALDO1
400 μL