Learn More
TCTEX1D4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534447
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15395371
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is mouse liver tissue lysate. PA5-34447 can be used with blocking peptide PEP-1489.
TCTEX1D4 Polyclonal antibody specifically detects TCTEX1D4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCTEX1D4
Polyclonal
Unconjugated
TCTEX1D4
4833401D15Rik; LOC102551208; N22.1; novel Tctex-1 family domain-containing protein; protein N22.1; Tctex1 domain containing 4; tctex1 domain-containing protein 4; tctex1 domain-containing protein 4-like; Tctex1d4; Tctex2 beta; Tctex-2-beta
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
102551208, 242646, 343521
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q5JR98, Q8CDY7
TCTEX1D4
A 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TCTEX1D4
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat