Learn More
TSC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12898292
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes both isoforms of TSC1. A suggested positive control is EL4 cell lysate. PA5-20131 can be used with blocking peptide PEP-0249.
TSC1 Polyclonal antibody specifically detects TSC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSC1
Polyclonal
Unconjugated
TSC1
hamartin; HGNC:12362; Kiaa0243; LAM; MGC86987; OTTHUMP00000022439; OTTHUMP00000198378; TSC; Tsc1; tuberous sclerosis 1; tuberous sclerosis 1 protein; Tuberous sclerosis 1 protein homolog; tumor suppressor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
60445, 64930, 7248
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q92574, Q9EP53, Q9Z136
TSC1
A 15 amino acid synthetic peptide from the middle region of human TSC1
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat