Learn More
TSHZ3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15305271
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is mouse brain tissue lysate. PA5-34344 can be used with blocking peptide PEP-1387.
TSHZ3 Polyclonal antibody specifically detects TSHZ3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSHZ3
Polyclonal
Unconjugated
Tshz3
A630038G13Rik; Kiaa1474; mKIAA1474; teashirt 3; teashirt homolog 3; teashirt zinc finger family member 3; teashirt zinc finger homeobox 3; teashirt3; Tsh3; Tshz3; Zfp537; zinc finger protein 537; ZNF537
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
243931, 308523, 57616
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
D3ZKB9, Q63HK5, Q8CGV9
Tshz3
An 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TSHZ3
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat