Learn More
TYRO3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514737
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10101340
  • 475.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TYRO3 Polyclonal antibody specifically detects TYRO3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TYRO3
Polyclonal
Unconjugated
TYRO3
AI323366; Brt; Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase; BYK; Dtk; Etk-2; etk2/tyro3; FLJ16467; Rek; Rse; Sky; soluble tyro 3; soluble tyro3; styro 3; styro3; TIF; TK19-2; tyro 3; TYRO3; TYRO3 protein tyrosine kinase; TYRO3 protein tyrosine kinase 3; tyrosine-protein kinase byk; Tyrosine-protein kinase DTK; tyrosine-protein kinase receptor TYRO3; Tyrosine-protein kinase RSE; tyrosine-protein kinase SKY; Tyrosine-protein kinase TIF
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
22174, 7301
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P55144, Q06418
TYRO3
KLH conjugated synthetic peptide between 842-873 amino acids from the C-terminal region of human TYRO3
400 μL
Primary
Human, Mouse