Learn More
TYROBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA129027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11562232
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-29027 detects TYROBP from human samples.
TYROBP Polyclonal antibody specifically detects TYROBP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TYROBP
Polyclonal
Unconjugated
TYROBP
DAP12; DNAX-activation protein 12; KARAP; KAR-associated protein; killer cell activating receptor associated protein; killer cell activating receptor-associated protein; killer-activating receptor-associated protein; Ly83; PLOSL; TYRO protein tyrosine kinase binding protein; TYRO protein tyrosine kinase-binding protein; Tyrobp
Rabbit
Protein G
RUO
7305
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
O43914
TYROBP
Recombinant protein - amino acids 28-40 of human TYROBP