Learn More
PTPRB Monoclonal Antibody (122.2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA15869
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11594373
  • 536.00 € / 50 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PTPRB Monoclonal antibody specifically detects PTPRB in Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PTPRB
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
0
PTPRB
Embryonic rat brain proteoglycans.
50 μL
Primary
Rat
Antibody
IgM
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
122.2
Unconjugated
PTPRB
3230402H02Rik; C130094E24; HPTPB; HPTP-BETA; protein tyrosine phosphatase, receptor type B; protein tyrosine phosphatase, receptor type, B; protein tyrosine phosphatase, receptor type, beta polypeptide; protein-tyrosine phosphatase beta; PTPB; Ptprb; Ptpz; receptor-type tyrosine-protein phosphatase beta; Rptpb; R-PTP-BETA; vascular endothelial protein tyrosine phosphatase; VEPTP; VE-PTP
Mouse
Size-exclusion - Dialysis
RUO
314843
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C