Learn More
Antibiotic-5d, MedChemExpress
Beschreibung
Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Antibiotic-5d |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 251349-54-9 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H18N2O4S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CSC([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=N1)O |
| Mehr anzeigen |