Learn More
Antimon(III)-bromid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048860
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11301798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011686.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Summenformel Br3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 361.472
MDL-Nummer MFCD00016317
InChI-Schlüssel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-Name Tribromstiban
SMILES Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Siedepunkt 280°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) bromide
Schmelzpunkt 96.6°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,706
Formelmasse 361.48
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.74
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.148 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.