Learn More
Antimon(III)-chlorid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393348
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11393348 250 g 250 Gramm
11373348 50 g 50 Gramm
11383348 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11393348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036281.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols and carotenoids. It is likewise employed as a dye mordant and a fabric flame retardant. It is used as inorganic and organic chlorination catalyst. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen White crystalline
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dichte 3.14
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Formelmasse 228.11
Güte ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.