Learn More
Antimony(III Chloride, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15682000 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15682000 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15682000 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 215783500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Siedepunkt 283°C
Chemischer Name oder Material Antimony(Iii) Chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
CAS 10025-91-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Crystalline, Powder
Menge 500 g
Summenformel Cl3Sb
Strukturformel SbCl3
MDL-Nummer MFCD00011212
UN-Nummer UN1733
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
IUPAC-Name antimony(3+) trichloride
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
Formelmasse 228.12g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte ReagentPlus
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1mmHg (49°C)
Dichte Vapor Density: 7.9 (vs air)