Learn More
Antimon(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058911
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11395757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043449.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony (III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Kristalle, Ampullen unter Argon
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol and acetone and acids.
IUPAC-Name Trichlorstiban
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Pungent
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.14 g/mL