Learn More
Antimon(III)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Antimon(III)-fluorid wird als Reagenz in der anorganischen und Organofluorchemie verwendet. Es wirkt als Fluorierungsreagenz und Galvanisierungsmittel. Desweiteren wird es bei der Herstellung von Farbstoffen, Töpferwaren, Porzellanen, Keramik-Emaillen und Glasuren verwendet. Es wird bei der Vorbereitung von Freon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton. Unlöslich in Ammoniak.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Es ist nicht kompatibel mit Säuren, Perchlorsäure, Wasser und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Siedepunkt | 376°C |
| Chemischer Name oder Material | Antimony(III) fluoride |
| Schmelzpunkt | 292°C |
| Menge | 250 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 4.379 |
| UN-Nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,709 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
| Show More |
Safety and Handling
- Antimony(III) fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony triflouride