Learn More
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 420°C |
| Chemischer Name oder Material | Antimony(III) iodide |
| Schmelzpunkt | 168°C |
| Namenshinweis | Ultra dry |
| Physikalische Form | Perlen |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,710 |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposed by water to SbOI. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu