Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051059
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11383938 10 g 10 Gramm
11373938 50 g 50 Gramm
11393938 250 g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11383938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040371.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vakuumabscheidung
Antimony Trisulfide is used in the production of pyrotechnics and as a yellow pigment for glass and porcelain. In Vacuum deposition. Used in preparation of Vermilion or yellow pigment, for antimony salts, percussion caps, camouflage paints, and in ruby glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Chemischer Name oder Material Antimony(III) sulfide
Schmelzpunkt 550°C
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,713
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
Formelmasse 339.68
Reinheit (%) 99.9%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.