Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381788
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11381788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011683.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) sulfide
Schmelzpunkt 550°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,713
Formelmasse 339.68
Reinheit (%) 99.999%