Learn More
Antimonzinnoxid, NanoTek™, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430920
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11430920 100 g 100 Gramm
11420920 25 g 25 Gramm
11440920 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11430920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044930.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Moderately conductive particle. The incorporation of NanoTek™ antimony tin oxide products in coating systems, films or composites may help in reducing the buildup of static charge.Antimony tin oxide is used in liquid crystal display, equipment configuration database and light emitting diode. It is used in the glass of train, car and plane, which used to protect against fog and frost. It is used to protect the electromagnetic wave in the radar shielding and protecting area. It is used in the field of optoelectronic display devices, transparent electrode, solar battery and liquid crystal display.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mäßig leitfähige Partikel
  • Die Integration von NanoTek™ Antimon-Zinnoxid-Produkten in Beschichtungssysteme, Folien oder Verbundwerkstoffe kann dazu beitragen, den Aufbau statischer Ladung zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony tin oxide NanoTek™
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
MDL-Nummer MFCD00799153
UN-Nummer UN1549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.5%