Learn More
Antimontribromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249826 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15249826 50 g 50 Gramm
15259826 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249826 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 318400500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-61-9
Summenformel Br3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 361.48
InChI-Schlüssel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-Name Tribromstiban
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 280.0°C
Chemischer Name oder Material Antimony tribromide
Schmelzpunkt 97.0°C
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Strukturformel SbBr3
Merck Index 15,695
Formelmasse 361.48
Reinheit (%) 97%
Güte Rein