Spezifikation
| Siedepunkt | 1550°C |
| Schmelzpunkt | 656°C |
| CAS | 1309-64-4 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | O3Sb2 |
| MDL-Nummer | MFCD00011214 |
| InChI-Schlüssel | GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Antimony(III) oxide
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.