Learn More
Antimon(V)-Fluoridverbindung mit Graphit, 1:1-Mischung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450847
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15450847 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15450847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16962.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(V) fluoride compound with graphite
Namenshinweis 1:1 mixture
CAS 59839-60-0
Menge 25 g
Summenformel CF5Sb
MDL-Nummer MFCD00236643
UN-Nummer UN2923
Synonym pentafluorostibine, c, methane; pentafluorostiborane, antimony pentafluoride; flavan, antimony pentafluoride; methane, methane; pentakis fluoranyl-$l^ 5-stibane, methane-pentafluoro-lambda∼5∼-stibane 1/1, antimony v fluoride compound with graphite, 1:1 mixture
InChI-Schlüssel NRLSWRYERFGPIB-UHFFFAOYSA-I
SMILES [C].F[Sb](F)(F)(F)F
IUPAC-Name Methan;pentaflur-$l^{5}-stiban
Molekulargewicht (g/mol) 228.76
PubChem CID 45933604
Formelmasse 228.75
Empfindlichkeit Moisture sensitive