Learn More
Antimon(V)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11350839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350839 5 g 5 Gramm
11370839 25 g 25 Gramm
11360839 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11350839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010643.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-60-9
Summenformel O5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 323.515
MDL-Nummer MFCD00011216
InChI-Schlüssel LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC-Name (Dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-Stiban
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(V) oxide
Schmelzpunkt 380°C (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Yellowish powder
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Dichte 3.78
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Formelmasse 323.5