Learn More
Antineoplaston A10, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16495398
Marke: Medchem Express HY128553
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antineoplaston A10
CAS 91531-30-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14N2O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1015.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1)C(NC1=O)=O)CC2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 246.26
Formelmasse 246.26
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.