Learn More
Invitrogen™ Anza™ 16 HindIII
Beschreibung
Beinhaltet
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 400 µl Anza 16 HindIII 1 ml Anza Puffer (10x) 1 ml Anza Rot-Puffer (10x) Bei -20°C lagern. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | Hind III |
| Kompatibler Puffer | Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 8000 E |
| Produkttyp | Restriktionsenzymklonsystem |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.